Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5701667
Sigma-Aldrich
Anti-STK3/MST2 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
358,00 €
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
358,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
0.38 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... STK3(6788)
Descripción general
This gene encodes a serine/threonine protein kinase activated by proapoptotic molecules indicating the encoded protein functions as a growth suppressor. Cleavage of the protein product by caspase removes the inhibitory C-terminal portion. The N-terminal portion is transported to the nucleus where it homodimerizes to form the active kinase which promotes the condensation of chromatin during apoptosis. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jan 2012]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human STK3/MST2
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)