Merck
Todas las fotos(8)
Documentos clave
SAB5701619
Sigma-Aldrich
Anti- SND1 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
358,00 €
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
358,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
rat, human
concentración
2.33 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SND1(27044)
Descripción general
This gene encodes a transcriptional co-activator that interacts with the acidic domain of Epstein-Barr virus nuclear antigen 2 (EBNA 2), a transcriptional activator that is required for B-lymphocyte transformation. Other transcription factors that interact with this protein are signal transducers and activators of transcription, STATs. This protein is also thought to be essential for normal cell growth. A similar protein in mammals and other organisms is a component of the RNA-induced silencing complex (RISC). [provided by RefSeq, Jul 2016]
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 26-285 of human SND1 (NP_055205.2).
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)