Documentos clave
SAB5701558
Sigma-Aldrich
Anti-Galectin 1/LGALS1 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
358,00 €
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
358,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
2.05 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LGALS1(3956)
Descripción general
The galectins are a family of beta-galactoside-binding proteins implicated in modulating cell-cell and cell-matrix interactions. This gene product may act as an autocrine negative growth factor that regulates cell proliferation. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human Galectin 1/LGALS1
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)