Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
SAB5701535
Sigma-Aldrich
Anti-KAT1/HAT1 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
358,00 €
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
358,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
1.49 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HAT1(8520)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a type B histone acetyltransferase (HAT) that is involved in the rapid acetylation of newly synthesized cytoplasmic histones, which are in turn imported into the nucleus for de novo deposition onto nascent DNA chains. Histone acetylation, particularly of histone H4, plays an important role in replication-dependent chromatin assembly. Specifically, this HAT can acetylate soluble but not nucleosomal histone H4 at lysines 5 and 12, and to a lesser degree, histone H2A at lysine 5. Alternatively spliced transcript variants have been identified for this gene. [provided by RefSeq, Jun 2009]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human KAT1/HAT1
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)