Documentos clave
SAB5701478
Sigma-Aldrich
Anti-Guanylyl Cyclase beta 1 (GUCY1B3) antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
358,00 €
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
358,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human
concentración
1.7 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GUCY1B3(2983)
Descripción general
This gene encodes the beta subunit of the soluble guanylate cyclase (sGC), which catalyzes the conversion of GTP (guanosine triphosphate) to cGMP (cyclic guanosine monophosphate). The encoded protein contains an HNOX domain, which serves as a receptor for ligands such as nitric oxide, oxygen and nitrovasodilator drugs. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, May 2014]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human Guanylyl Cyclase beta 1 (GUCY1B3) (GUCY1B3)
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)