Documentos clave
SAB5701353
Sigma-Aldrich
Anti-RING1A antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
358,00 €
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
358,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human
concentración
0.4 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RING1(6015)
Descripción general
This gene belongs to the RING finger family, members of which encode proteins characterized by a RING domain, a zinc-binding motif related to the zinc finger domain. The gene product can bind DNA and can act as a transcriptional repressor. It is associated with the multimeric polycomb group protein complex. The gene product interacts with the polycomb group proteins BMI1, EDR1, and CBX4, and colocalizes with these proteins in large nuclear domains. It interacts with the CBX4 protein via its glycine-rich C-terminal domain. The gene maps to the HLA class II region, where it is contiguous with the RING finger genes FABGL and HKE4. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human RING1A A
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)