Documentos clave
SAB5701247
Sigma-Aldrich
Anti-DMAP1 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
358,00 €
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
358,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
2 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DMAP1(55929)
Descripción general
This gene encodes a subunit of several, distinct complexes involved in the repression or activation of transcription. The encoded protein can independently repress transcription and is targeted to replication foci throughout S phase by interacting directly with the N-terminus of DNA methyltransferase 1. During late S phase, histone deacetylase 2 is added to this complex, providing a means to deacetylate histones in transcriptionally inactive heterochromatin following replication. The encoded protein is also a component of the nucleosome acetyltransferase of H4 complex and interacts with the transcriptional corepressor tumor susceptibility gene 101 and the pro-apoptotic death-associated protein 6, among others. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been described.
Inmunógeno
Recombinant protein of human DMAP1.
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)