Documentos clave
SAB5700953
Sigma-Aldrich
Anti-CXCR3 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
358,00 €
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
358,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
0.19 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CXCR3(2833)
Descripción general
This gene encodes a G protein-coupled receptor with selectivity for three chemokines, termed CXCL9/Mig (monokine induced by interferon-g), CXCL10/IP10 (interferon-g-inducible 10 kDa protein) and CXCL11/I-TAC (interferon-inducible T cell a-chemoattractant). Binding of chemokines to this protein induces cellular responses that are involved in leukocyte traffic, most notably integrin activation, cytoskeletal changes and chemotactic migration. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. One of the isoforms (CXCR3-B) shows high affinity binding to chemokine, CXCL4/PF4 (PMID:12782716). [provided by RefSeq, Jun 2011]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human CXCR3
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)