Documentos clave
SAB5700858
Sigma-Aldrich
Anti-ADRB3 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
ADRB3, BETA3AR
Seleccione un Tamaño
100 μL
315,00 €
315,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
315,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
315,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
43
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
4.48 mg/ml
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ADRB3(155)
Descripción general
The protein encoded by this gene belongs to the family of beta adrenergic receptors, which mediate catecholamine-induced activation of adenylate cyclase through the action of G proteins. This receptor is located mainly in the adipose tissue and is involved in the regulation of lipolysis and thermogenesis.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human ADRB3 (NP_000016.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)