Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB5700524
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-FoxO1-T24/FoxO3a-T32/FoxO4-T28 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
FoxO1, FoxO3a, FoxO4
Seleccione un Tamaño
100 μL
324,00 €
324,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
324,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
324,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
1.21 mg/ml
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pThr24/pThr32/pThr28)
Información sobre el gen
human ... FoxO1(2308)
Inmunógeno
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding T24/T32/T28 of human FoxO1/FoxO3a/FoxO4.
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)