Documentos clave
SAB5700475
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-LAT-Y171 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
IMD52, LAT, LAT1, pp36
Seleccione un Tamaño
100 μL
370,00 €
370,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
370,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
370,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
24
27
28
reactividad de especies
human
concentración
1.95 mg/ml
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr171)
Información sobre el gen
human ... LAT(27040)
Descripción general
The protein encoded by this gene is phosphorylated by ZAP-70/Syk protein tyrosine kinases following activation of the T-cell antigen receptor (TCR) signal transduction pathway. This transmembrane protein localizes to lipid rafts and acts as a docking site for SH2 domain-containing proteins. Upon phosphorylation, this protein recruits multiple adaptor proteins and downstream signaling molecules into multimolecular signaling complexes located near the site of TCR engagement. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Inmunógeno
A synthetic phosphorylated peptide around Y171 of human LAT (NP_001014987.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)