Documentos clave
SAB5700342
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Camk2a-T286 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
CAMK2A, CAMKA
Seleccione un Tamaño
100 μL
370,00 €
370,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
370,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
370,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
22
54
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
0.8 mg/ml
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pThr286)
Información sobre el gen
human ... Camk2a(815)
Descripción general
The product of this gene belongs to the serine/threonine protein kinases family, and to the Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinases subfamily. Calcium signaling is crucial for several aspects of plasticity at glutamatergic synapses. This calcium calmodulin-dependent protein kinase is composed of four different chains: alpha, beta, gamma, and delta. The alpha chain encoded by this gene is required for hippocampal long-term potentiation (LTP) and spatial learning. In addition to its calcium-calmodulin (CaM)-dependent activity, this protein can undergo autophosphorylation, resulting in CaM-independent activity. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
Inmunógeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T286 of human Camk2a
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)