Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5700265
Sigma-Aldrich
Anti-OXCT1 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
OXCT, OXCT1, SCOT
Seleccione un Tamaño
100 μL
315,00 €
315,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
315,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
315,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
13
56
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
3.7 mg/ml
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... OXCT1(5019)
Categorías relacionadas
Descripción general
This gene encodes a member of the 3-oxoacid CoA-transferase gene family. The encoded protein is a homodimeric mitochondrial matrix enzyme that plays a central role in extrahepatic ketone body catabolism by catalyzing the reversible transfer of coenzyme A from succinyl-CoA to acetoacetate. Mutations in this gene are associated with succinyl CoA:3-oxoacid CoA transferase deficiency.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 261-520 of human OXCT1 (NP_000427.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)