Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB5700239
Sigma-Aldrich
Anti-XIAP antibody produced in rabbit
Sinónimos:
API3, BIRC4, IAP-3, ILP1, MIHA, XIAP, XLP2, hIAP-3, hIAP3
Seleccione un Tamaño
100 μL
370,00 €
370,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
370,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
370,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
56
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
1.39 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... XIAP(331)
Descripción general
This gene encodes a protein that belongs to a family of apoptotic suppressor proteins. Members of this family share a conserved motif termed, baculovirus IAP repeat, which is necessary for their anti-apoptotic function. This protein functions through binding to tumor necrosis factor receptor-associated factors TRAF1 and TRAF2 and inhibits apoptosis induced by menadione, a potent inducer of free radicals, and interleukin 1-beta converting enzyme. This protein also inhibits at least two members of the caspase family of cell-death proteases, caspase-3 and caspase-7. Mutations in this gene are the cause of X-linked lymphoproliferative syndrome. Alternate splicing results in multiple transcript variants. Pseudogenes of this gene are found on chromosomes 2 and 11.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human XIAP (NP_001158.2).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)