Documentos clave
SAB5700137
Sigma-Aldrich
Anti-VAT1 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
VAT1, VATI
Seleccione un Tamaño
100 μL
370,00 €
370,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
370,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
370,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
28
34
41
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
2.69 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... VAT1(10493)
Descripción general
Synaptic vesicles are responsible for regulating the storage and release of neurotransmitters in the nerve terminal. The protein encoded by this gene is an abundant integral membrane protein of cholinergic synaptic vesicles and is thought to be involved in vesicular transport. It belongs to the quinone oxidoreductase subfamily of zinc-containing alcohol dehydrogenase proteins.
Inmunógeno
A synthetic peptide of human VAT1.
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)