Documentos clave
SAB5700130
Sigma-Aldrich
Anti-SCD antibody produced in rabbit
Sinónimos:
FADS5, MSTP008, SCD, SCD1, SCDOS, hSCD1
Seleccione un Tamaño
100 μL
315,00 €
315,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
315,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
315,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
41
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
0.97 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SCD(6319)
Descripción general
This gene encodes an enzyme involved in fatty acid biosynthesis, primarily the synthesis of oleic acid. The protein belongs to the fatty acid desaturase family and is an integral membrane protein located in the endoplasmic reticulum. Transcripts of approximately 3.9 and 5.2 kb, differing only by alternative polyadenlyation signals, have been detected. A gene encoding a similar enzyme is located on chromosome 4 and a pseudogene of this gene is located on chromosome 17.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200 to the C-terminus of human SCD (NP_005054.3).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,23.5% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)