Merck
Todas las fotos(8)
Documentos clave
SAB5700123
Sigma-Aldrich
Anti-HuR/ELAVL1 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
ELAV1, ELAVL1, HUR, HuR / ELAVL1, Hua, MelG
Seleccione un Tamaño
100 μL
370,00 €
370,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
370,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
370,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
36
38
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
1.36 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ELAVL1(1994)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a member of the ELAVL family of RNA-binding proteins that contain several RNA recognition motifs, and selectively bind AU-rich elements (AREs) found in the 3′ untranslated regions of mRNAs. AREs signal degradation of mRNAs as a means to regulate gene expression, thus by binding AREs, the ELAVL family of proteins play a role in stabilizing ARE-containing mRNAs. This gene has been implicated in a variety of biological processes and has been linked to a number of diseases, including cancer. It is highly expressed in many cancers, and could be potentially useful in cancer diagnosis, prognosis, and therapy.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-326 of human HuR / ELAVL1 (NP_001410.2).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)