Documentos clave
SAB5700081
Sigma-Aldrich
Anti-IKBKG antibody produced in rabbit
Sinónimos:
AMCBX1, FIP-3, FIP3, Fip3p, IKBKG, IKK-gamma, IKKAP1, IKKG, IMD33, IP, IP1, IP2, IPD2, NEMO, ZC2HC9
Seleccione un Tamaño
100 μL
370,00 €
370,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
370,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
370,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
36
48
55
reactividad de especies
mouse, human
concentración
0.5 mg/ml
técnicas
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IKBKG(8517)
Descripción general
This gene encodes the regulatory subunit of the inhibitor of kappaB kinase (IKK) complex, which activates NF-kappaB resulting in activation of genes involved in inflammation, immunity, cell survival, and other pathways. Mutations in this gene result in incontinentia pigmenti, hypohidrotic ectodermal dysplasia, and several other types of immunodeficiencies. A pseudogene highly similar to this locus is located in an adjacent region of the X chromosome.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-419 of human IKBKG (NP_003630.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)