Documentos clave
SAB5600252
Sigma-Aldrich
Anti-Cytokeratin 19 (CK-19) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM364, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Keratin 19
Seleccione un Tamaño
100 μL
395,00 €
1 ML
2630,00 €
395,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
395,00 €
1 ML
2630,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
395,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RM364, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:500—1:1000
western blot: 1:1000-1:2000
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KRT19(3880)
Especificidad
This antibody reacts human CK-19 (Cytokeratin-19).
Inmunógeno
A peptide corresponding to the C-terminus of human CK-19 (Cytokeratin-19)
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Opcional
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)