SAB5600065
Anti-ACTA2 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM253, purified immunoglobulin
Sinónimos:
alpha-Actin-2, human alpha smooth muscle Actin
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RM253, monoclonal
recombinant monoclonal
formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunoblotting: 1:1000-1:2000
immunoblotting: 1:1000-1:2500
immunohistochemistry: 1:100
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACTA2(59)
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable