Documentos clave
SAB5600024
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl-Histone H4 (Lys12) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM202, purified immunoglobulin
Sinónimos:
H4K12ac, Histone H4 (acetyl K12)
Seleccione un Tamaño
100 μG
501,00 €
501,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
501,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
501,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RM202, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
vertebrates, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 0.5- 1  μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
multiplexing: 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.5-2 μg/mL
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
acetylation (Lys12)
Información sobre el gen
human ... H4C1(8359)
Especificidad
This antibody reacts to Histone H4 acetylated at Lysine 12 (K12ac). No cross reactivity with other acetylated Lysines in Histone H4.
Inmunógeno
Synthetic peptide corresponding to Acetyl-Histone H4 (Lys12)
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)