Documentos clave
SAB5600002
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG3 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM218, purified immunoglobulin
Seleccione un Tamaño
100 μG
432,00 €
1 MG
2760,00 €
432,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
432,00 €
1 MG
2760,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
432,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RM218, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 0.005-0.2 μg/mL
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 0.1-0.5 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Especificidad
This antibody reacts to the Fab region of mouse IgG3. No cross reactivity with mouse IgG1, IgG2a, IgG2b, IgM, IgA, IgE, human IgG, or rat IgG.
Inmunógeno
Purified mouse IgG3 whole molecule
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)