Documentos clave
SAB5300324
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CHD3 antibody produced in mouse
clone 2G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CHD3, Mi-2a, Mi2-ALPHA, ZFH
Seleccione un Tamaño
100 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2G4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
226 kDa
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CHD3(1107)
Inmunógeno
Purified recombinant fragment of human CHD3 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against CHD3
Forma física
Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pasano Bojang et al.
Molecular oncology, 12(8), 1342-1357 (2018-05-31)
Long interspersed nuclear element-1 (LINE-1 or L1) reactivation is linked to poor prognosis in non-small-cell lung carcinoma (NSCLC), but the molecular bases of this response remain largely unknown. In this report, we show that challenge of human bronchial epithelial cells