SAB5300170
Monoclonal Anti-Influenza B virus Nucleoprotein antibody produced in mouse
clone 1A2A11, ascites fluid
Sinónimos:
N/A
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1A2A11, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
isotipo
IgG2b
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Inmunógeno
Mouse monoclonal antibody raised against Influenza B virus Nucleoprotein
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable