SAB5300161
Monoclonal Anti-Ractopamine antibody produced in mouse
clone Rac1, ascites fluid
Sinónimos:
N/A
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
Rac1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Inmunógeno
Mouse monoclonal antibody raised against Ractopamine
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable