Documentos clave
SAB5300110
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EEF2 antibody produced in mouse
clone 5B6, ascites fluid
Sinónimos:
EEF-2, EEF2, EF2
Seleccione un Tamaño
100 μL
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5B6, monoclonal
mol peso
95 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EEF2(1938)
Inmunógeno
Purified recombinant fragment of human EEF2 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against EEF2
Forma física
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mingjin Zou et al.
Oncology letters, 15(3), 2889-2898 (2018-02-13)
The incidence of breast cancer has been increasing in China and the age of breast cancer onset is earlier compared with Western countries. Compounds commonly used in Traditional Chinese Medicine (TCM) are an important source of anticancer drugs. Ginseng is