Documentos clave
SAB5202254
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GABA A Receptor-R-Phycoerythrin antibody produced in mouse
clone S415-24
Seleccione un Tamaño
100 μG
278,00 €
278,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
278,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
278,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S415-24, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
55 kDa
reactividad de especies
human, mouse
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GABRA5(2558)
Inmunógeno
Fusion protein amino acids 368-419 (last cytoplasmic domain before extracellular C-terminus) of human GABA A Receptor Alpha5.
Forma física
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)