Documentos clave
SAB5201793
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ENaC beta-Atto 633 antibody produced in mouse
clone 7B8
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
origen biológico
mouse
conjugado
Atto 633 conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7B8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
87kDa
reactividad de especies
mouse
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:150
western blot: 1:1000
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Inmunógeno
Synthetic peptide from the C-terminal of Rat ENaC beta (aa. 617-638)
Forma física
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)