SAB5201726
Monoclonal Anti-Hsf1 - Apc antibody produced in rat
clone 4B4, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-HSTF1
Seleccione un Tamaño
568,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
568,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4B4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 85 kDa
reactividad de especies
human, hamster, mouse, guinea pig, rabbit, monkey, rat, bovine
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Hsf1(15499)
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)