Documentos clave
SAB5201572
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Neuroligin 4 antibody produced in mouse
clone S98-7, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti- ASPGX2, Anti-AUTSX2, Anti-HLNX, Anti-KIAA1260, Anti-MGC22376
Seleccione un Tamaño
100 μG
481,00 €
481,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
481,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
481,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S98-7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 125-130 kDa
reactividad de especies
mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Inmunógeno
Fusion protein amino acids 782-945 (intracellular C-terminus) of mouse Neuroligin 4. ~45% identity with Neuroligin-1, -2 and -3.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
PBS pH 7.4, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)