SAB5201475
Monoclonal Anti-Neuroligin - Biotin antibody produced in mouse
clone S97A-31, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-KIAA1070, Anti-MGC45115, Anti-NLG 1
Seleccione un Tamaño
568,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
568,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S97A-31, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 120 kDa
reactividad de especies
mouse, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Nlgn1(116647)
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)