SAB5201462
Monoclonal Anti-Nrcam - Rpe antibody produced in mouse
clone S364-51, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti- Bravo, Anti- Ng CAM related, Anti-KIAA0343, Anti-MGC138845
Seleccione un Tamaño
568,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
568,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S364-51, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 160 kDa
reactividad de especies
rat, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Nrcam(319504)
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)