SAB5201354
Monoclonal Anti-Protocadherin Gamma (Pan) - Rpe antibody produced in mouse
clone S159-5, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-PCDH
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S159-5, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 100 kDa
reactividad de especies
mouse, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Pcdhga1(93709)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable