SAB5201116
Monoclonal Anti-Gfap - Fitc antibody produced in mouse
clone S206A-8, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-Astrocyte, Anti-Glial fibrillary acidic protein, Anti-MGC139638
Seleccione un Tamaño
568,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
568,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S206A-8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 50 kDa
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GFAP(2670)
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)