SAB5200809
Monoclonal Anti-Synaptotagmin-7 - Biotin antibody produced in mouse
clone S275-14, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti- SYT7, Anti-IPCA-7, Anti-PCANAP7, Anti-SytVII
Seleccione un Tamaño
568,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
568,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S275-14, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 45 kDa
reactividad de especies
rat, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2b
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Syt7(54525)
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)