SAB5200188
Monoclonal Anti-Grp78 - Atto 488 antibody produced in mouse
clone 3G12-1G11, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-AL022860, Anti-Endoplasmic reticulum lumenal, Anti-HSPA5, Anti-Heat shock 70 kDa protein 5, Anti-MIF2
Seleccione un Tamaño
568,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
568,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
Atto 488 conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3G12-1G11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 70 kDa
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Hspa5(25617)
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)