Documentos clave
SAB5200053
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GABRA1 antibody produced in mouse
clone S96-55, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-AW061132, Anti-GABAARALPHA1 protein, S95-35, Anti-Gabrb-1, Anti-Gabrb1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S96-55, monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
antigen predicted mol wt 55 kDa
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Gabra1(14394)
Especificidad
Detects ~55 kDa. No cross-reactivity against GABA-A-R-Alpha 2 or –Alpha3.
Inmunógeno
Fusion protein amino acids 355-394 of mouse GABA-A-R-Alpha1, Accession Number P62812
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)