Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5200045
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TRPV3 antibody produced in mouse
clone S59-20, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-TrpV3, S15-39, Anti-VRL3, Anti-vanilloid receptor 2
Seleccione un Tamaño
100 μG
491,00 €
491,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
491,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
491,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S59-20, monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
antigen predicted mol wt 70 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Especificidad
Detects ~70 kDa.
Inmunógeno
Synthetic peptide amino acids 458-474 (cytoplasmic C-terminus) of rat TrpV3 Accession Number NP_001020928)
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)