SAB5200001
Monoclonal Anti-HSPA1A/HSPA8 antibody produced in mouse
clone BB70, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-HSPA1, Anti-HSPA1B, Anti-Hsc54, Anti-Hsc71, Anti-Hsp70/Hsc70, Anti-LAP1
Seleccione un Tamaño
417,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
417,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
BB70, monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
antigen predicted mol wt 72-73 kDa
reactividad de especies
bovine, dog, beluga, guinea pig, sheep, human, pig, rat, fish, mouse, yeast, hamster, chicken, Xenopus, Drosophila, rabbit
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
chicken ... HSPA2(423504)
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)