Documentos clave
SAB4702047
Monoclonal Anti-CD81 APC-Cyanine7 produced in mouse
new
Sinónimos:
CVID6, S5.7, TAPA1, TSPAN28
Seleccione un Tamaño
SAB4702047-100TST
231,00 €
231,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
SAB4702047-100TST
231,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
231,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
conjugado
APC-Cy7 conjugate
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
M38, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
( Human), rabbit, ( Cat)
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD81(975)
Descripción general
CD81 (TAPA-1), a member of the tetraspanin family, is expressed on virtually all nucleated cells, but above all on germinal center B cells. CD81 forms complexes with other tetraspanin proteins, integrins, coreceptors, MHC class I and II molecules, and influences adhesion, morphology, activation, proliferation and differentiation of B, T and other cells, e.g. in muscles CD81 promotes cell fusion and myotube maintenance. CD81 has been also identified as a receptor for the hepatitis C virus.
Especificidad
The antibody M38 reacts with an extracellular epitope of CD81, a 25 kDa member of the tetraspanin family, expressed on majority of cells.
Inmunógeno
MOLT-4 (human T-ALL cell line)
Forma física
Stabilizing phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, 15 mM sodium azide
Nota de preparación
Purified antibody is conjugated with activated tandem dye of allophycocyanin-cyanine 7 (APC-Cy7) under optimum conditions and unconjugated antibody and free fluorochrome are removed by size-exclusion chromatography.
Almacenamiento y estabilidad
Store at 2-8°C. Protect from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Otras notas
The antibody solution should be gently mixed before use.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)