Documentos clave
SAB4701109
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STRO1-APC antibody produced in mouse
clone STRO-1
Sinónimos:
STRO1
Seleccione un Tamaño
100 μG
327,00 €
327,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
327,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
327,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
STRO-1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
concentración
0.1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 3 μg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
The mouse monoclonal antibody STRO-1 recognizes the cell surface antigen STRO-1 expressed by bone marrow mesenchymal stromal cells and nucleated erythroid precursors, but not by committed hematopoietic progenitors.
Inmunógeno
Human CD34 positive bone marrow cells
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)