Documentos clave
SAB4701104
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD209-APC antibody produced in mouse
clone UW60.1
Sinónimos:
CDSIGN, CLEC4L, DC-SIGN1
Seleccione un Tamaño
100 TESTS
385,00 €
385,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 TESTS
385,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
385,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
UW60.1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
técnicas
flow cytometry: 10 μL
isotipo
IgG2a
nº de acceso
NM_021155
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD209(30835)
Descripción general
The mouse monoclonal antibody UW60.1 recognizes human CD209 (DC-SIGN), a 44 kDa transmembrane receptor expressed on the surface of dendritic cells and macrophages.
Inmunógeno
CD209-His-tagged fusion protein
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)