SAB4701090
Monoclonal Anti-CD24 antibody produced in mouse
clone SN3
Sinónimos:
HSA, Small cell lung carcinoma cluster 4 antigen, nectadorin
Seleccione un Tamaño
385,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
385,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SN3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
técnicas
flow cytometry: 10 μL
nº de acceso
BC007674
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD24(100133941)
Categorías relacionadas
Descripción general
The previously assigned protein identifier B6EC88 has been merged into P25063. Full details can be found on the UniProt database.
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)