Documentos clave
SAB4701089
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD300a-APC antibody produced in mouse
clone MEM-260
Sinónimos:
CLM-8, CMRF35H, IGSF12, IRC
Seleccione un Tamaño
100 TESTS
385,00 €
385,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 TESTS
385,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
385,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MEM-260, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
técnicas
flow cytometry: 10 μL
nº de acceso
Q9UGN4
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD300A(11314)
Descripción general
The antibody MEM-260 reacts with CD300a, a 60 kDa leukocyte transmembrane glycoprotein expressed on human granulocytes, monocytes, neutrophils, NK cells, mast cells and dendritic cells, 25% of circulating T cells and 15% of circulating B cells.
Inmunógeno
HPB human acute lymphoid leukemia cell line
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)