Documentos clave
SAB4701075
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD279-APC antibody produced in mouse
clone EH12.2H7
Sinónimos:
PD-1, PD1, PDCD1, SLEB2
Seleccione un Tamaño
100 TESTS
327,00 €
327,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 TESTS
327,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
327,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
EH12.2H7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
técnicas
flow cytometry: 10 μL
nº de acceso
Q15116
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDCD1(5133)
Categorías relacionadas
Descripción general
The mouse monoclonal antibody EH12.2H7 recognizes CD279 / PD-1 (programmed cell death 1), a 55 kDa type I transmembrane protein expressed above all during T cell development, on activated T cells, activated B cells, and activated monocytes.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)