Documentos clave
SAB4701064
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD8 antibody produced in mouse
clone LT8
Sinónimos:
LEU2, p32
Seleccione un Tamaño
100 μG
309,00 €
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
309,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
LT8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de acceso
P01732
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD8A(925)
Categorías relacionadas
Descripción general
The mouse monoclonal antibody LT8 recognizes CD8, a cell surface glycoprotein found on most cytotoxic T lymphocytes that mediates efficient cell-cell interactions within the immune system. This antibody blocks Leu2 binding.
Inmunógeno
human blood lymphocytes
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)