Documentos clave
SAB4701025
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Ku80 antibody produced in mouse
clone MEM-54
Sinónimos:
DNA helicase p80
Seleccione un Tamaño
100 μG
363,00 €
363,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
363,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
363,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MEM-54, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: 5 μg/mL
nº de acceso
NP_066964.1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KU80(7520)
Descripción general
The antibody MEM-54 reacts with Ku80, a 80 kDa subunit of Ku autoantigen (heterodimer of 72 and 87 kDa polypeptides). Ku autoantigen is involved in DNA repair and in V(D)J recombination through its ability to bind DNA double-strand breaks.
Inmunógeno
human whole T-lymphocytes
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)