Documentos
SAB4701024
Sigma-Aldrich
Anti-ESAT6 (M. tuberculosis) antibody produced in rabbit
Sinónimos:
ESAT-6, ESXA, Rv3875
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
formulario
buffered aqueous solution
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1 μg/mL
nº de acceso
NC_000962.3
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Mycobacterium tuberculosis ... esxA(886209)
Descripción general
The rabbit polyclonal antibody to EsaT-6 recognizes the EsaT-6 (Rv3875) protein of Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium bovis.
Inmunógeno
EsaT-6 (Rv3875) of Mycobacterium tuberculosis
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable