Documentos clave
SAB4700901
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD160 antibody produced in mouse
clone BY55
Sinónimos:
NK1, NK28
Seleccione un Tamaño
100 μG
363,00 €
363,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
363,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
363,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
BY55, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de acceso
NM_007053
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD160(11126)
Categorías relacionadas
Descripción general
The mouse monoclonal antibody BY55 recognizes CD160, a 27 kDa glycoprotein expressed on NK cells, NK-T cells, intestinal intraepithelial lymphocytes, TCR-gamma/delta T cells and a small population of TCR-alpha/beta T cells. The antibody detects both GPI-anchored and transmembrane form of CD160.
The previously assigned protein identifier B8PRF2 has been merged into O95971. Full details can be found on the UniProt database.
Inmunógeno
Human NK cell line YT2C2
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)