Documentos clave
SAB4700650
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HLA-DQ1-DQ3 antibody produced in mouse
clone HL-37, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Seleccione un Tamaño
100 μG
254,00 €
254,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
254,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
254,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
HL-37, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG3
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HLA-DQA1(3117)
Descripción general
The antibody HL-37 reacts with polymorphic determinant on human HLA-DQ1 and HLA-DQ3 molecules (recognized epitope was found on isolated beta chain of DQ1), but does not react with HLA-DQ2. DQ is the isotype of human MHC Class II molecules expressed on antigen-presenting cells (APC; dendritic cells, B lymphocytes, monocytes, macrophages).
Inmunógeno
Burkitt′s lymphoma cell line Raji
Aplicación
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution for Flow Cytometry is 5 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)